Drukuj
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR12144-1G OR12144-500MG OR12144-5G
APOSOR12144-1GEA 414 PLN
APOSOR12144-1G APOSOR12144-500MG APOSOR12144-5G
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formuła: C₇H₈N₂O₂S
Temp. topnienia: 169…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02187391
Numer CAS: 98276-75-6