Drukuj
5-Bromo-2-metoksypirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1212-25G OR1212-100G
APOSOR1212-25GEA 0 PLN
APOSOR1212-25G APOSOR1212-100G
5-Bromo-2-metoksypirydyna
5-Bromo-2-metoksypirydyna
Formuła: C₆H₆BrNO
Temp. Wrzenia: 80 °C/12mmHg
Gęstość: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318952
Numer CAS: 13472-85-0