Drukuj
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12112-10G OR12112-1G OR12112-5G
APOSOR12112-10GEA 2760 PLN
APOSOR12112-10G APOSOR12112-1G APOSOR12112-5G
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formuła: C₈H₁₃NO₃
Temp. topnienia: 66…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689663
Numer CAS: 203186-56-5