Drukuj
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Dostawca: Apollo Scientific
OR12071-10G OR12071-1G OR12071-5G
APOSOR12071-10GEA 4470 PLN
APOSOR12071-10G APOSOR12071-1G APOSOR12071-5G
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Formuła: C₈H₅Cl₂N₃O₂
MW: 246.05 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689792
Numer CAS: 177944-61-5