Drukuj
2-Amino-5-metylotiazol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methylthiazol-2-ylamine
OR1207-100G OR1207-25G
APOSOR1207-100GEA 124 PLN
APOSOR1207-100G APOSOR1207-25G
2-Amino-5-metylotiazol
2-Amino-5-metylotiazol
Formuła: C₄H₆N₂S
Temp. topnienia: 93…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078317
Numer CAS: 7305-71-7
Numer WE (dawny EINECS): 423-800-5
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III