Drukuj
2-Chloro-4-metylopirymidyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR12067-5G OR12067-100G OR12067-25G
APOSOR12067-5GEA 110 PLN
APOSOR12067-5G APOSOR12067-100G APOSOR12067-25G
2-Chloro-4-metylopirymidyna
2-Chloro-4-metylopirymidyna
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. Wrzenia: 93…94 °C/17mmHg
Temp. topnienia: 45…53 °C
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00054434
Numer CAS: 13036-57-2