Drukuj
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-hydrazinylpyridine
OR12065-10G OR12065-1G OR12065-5G
APOSOR12065-10GEA 537 PLN
APOSOR12065-10G APOSOR12065-1G APOSOR12065-5G
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Formuła: C₅H₆ClN₃
MW: 143.58 g/mol
Temp. topnienia: 127…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07786313
Numer CAS: 27032-63-9