Drukuj
4-Chlorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12011-1KG OR12011-250G OR12011-100G
APOSOR12011-1KGEA 656 PLN
APOSOR12011-1KG APOSOR12011-250G APOSOR12011-100G
4-Chlorobenzaldehyd 98%
4-Chlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅ClO
Temp. Wrzenia: 213…214 °C
Temp. topnienia: 45…50 °C
Gęstość: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003379
Numer CAS: 104-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-247-4
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III