Drukuj
3-Hydroksybenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12009-100G OR12009-1KG OR12009-500G
APOSOR12009-100GEA 116 PLN
APOSOR12009-100G APOSOR12009-1KG APOSOR12009-500G
3-Hydroksybenzaldehyd 98%
3-Hydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 191 °C/50mmHg
Temp. topnienia: 100…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003368
Numer CAS: 100-83-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-892-9