Drukuj
4-Nitrobenzaldehyd 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12008-100G OR12008-500G
APOSOR12008-100GEA 247 PLN
APOSOR12008-100G APOSOR12008-500G
4-Nitrobenzaldehyd 95%
4-Nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₅NO₃
Temp. topnienia: 103…106 °C
Gęstość: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007346
Numer CAS: 555-16-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-084-5