Drukuj
5-Methylisophthalic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12006-100G OR12006-25G OR12006-5G
APOSOR12006-100GEA 334 PLN
APOSOR12006-100G APOSOR12006-25G APOSOR12006-5G
5-Methylisophthalic acid
5-Methylisophthalic acid
Formuła: C₉H₈O₄
MW: 180.16 g/mol
Temp. topnienia: 299…303 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013986
Numer CAS: 499-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-881-2