Drukuj
2,5-Dibromopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12002-100G OR12002-25G
APOSOR12002-100GEA 124 PLN
APOSOR12002-100G APOSOR12002-25G
2,5-Dibromopirydyna
2,5-Dibromopirydyna
Formuła: C₅H₃Br₂N
Temp. Wrzenia: 235 °C
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006221
Numer CAS: 624-28-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-839-6