Drukuj
2-Amino-5-bromopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
OR12001-100G OR12001-1KG OR12001-250G
APOSOR12001-100GEA 110 PLN
APOSOR12001-100G APOSOR12001-1KG APOSOR12001-250G
2-Amino-5-bromopirydyna 98%
2-Amino-5-bromopirydyna
Formuła: C₅H₅BrN₂
Temp. topnienia: 136…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006323
Numer CAS: 1072-97-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-019-9