Drukuj
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11974-100G OR11974-25G
APOSOR11974-100GEA 203 PLN
APOSOR11974-100G APOSOR11974-25G
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester
Formuła: C₁₂H₂₁NO₄
Temp. topnienia: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02183584
Numer CAS: 124443-68-1