Drukuj
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11972-25G OR11972-5G
APOSOR11972-25GEA 218 PLN
APOSOR11972-25G APOSOR11972-5G
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₁₁H₂₀O₂
MW: 198.30 g/mol
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009964
Numer CAS: 38289-29-1