Drukuj
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
OR1195-5G OR1195-25G
APOSOR1195-5GEA 139 PLN
APOSOR1195-5G APOSOR1195-25G
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BClO₃
MW: 186.40 g/mol
Temp. topnienia: 106…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659858
Numer CAS: 89694-46-2