Drukuj
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Nitro-p-anisic acid, 2-Nitro-4-methoxybenzoic acid
OR11932-1G OR11932-25G OR11932-5G
APOSOR11932-1GEA 110 PLN
APOSOR11932-1G APOSOR11932-25G APOSOR11932-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Formuła: C₈H₇NO₅
Temp. topnienia: 196…201 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04972109
Numer CAS: 33844-21-2