Drukuj
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1192-1G OR1192-50MG OR1192-5G
APOSOR1192-1GEA 1210 PLN
APOSOR1192-1G APOSOR1192-50MG APOSOR1192-5G
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₉BN₂O₃S
Temp. topnienia: 206…210 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06659877
Numer CAS: 850568-26-2