Drukuj
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole, N-METHYLPYRROLE-2-BORONIC ACID, PINACOL ESTER, 1-Methyl-1H-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester
OR1189-1G OR1189-5G OR1189-500MG
APOSOR1189-1GEA 334 PLN
APOSOR1189-1G APOSOR1189-5G APOSOR1189-500MG
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₁H₁₈BNO₂
MW: 207.08 g/mol
Temp. topnienia: 44…50 °C
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD06659917
Numer CAS: 850567-47-4