Drukuj
Kwas 2-bromo-5-metoksyfenyloboronowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzene boronic acid
OR1188-1G OR1188-250MG
APOSOR1188-1GEA 479 PLN
APOSOR1188-1G APOSOR1188-250MG
Kwas 2-bromo-5-metoksyfenyloboronowy
Kwas 2-bromo-5-metoksyfenyloboronowy
Formuła: C₇H₈BBrO₃
Temp. topnienia: 214…216 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06659859
Numer CAS: 89694-44-0