Drukuj
3-Bromo-4-hydroksybenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1184-25G OR1184-5G OR1184-100G
APOSOR1184-25GEA 261 PLN
APOSOR1184-25G APOSOR1184-5G APOSOR1184-100G
3-Bromo-4-hydroksybenzaldehyd 97%
3-Bromo-4-hydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₅BrO₂
Temp. topnienia: 125…135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017348
Numer CAS: 2973-78-6