Drukuj
5-Methylpicolinonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11739-5G OR11739-1G
APOSOR11739-5GEA 145 PLN
APOSOR11739-5G APOSOR11739-1G
5-Methylpicolinonitrile
5-Methylpicolinonitrile
Formuła: C7H6N2
Temp. Wrzenia: 140 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 73…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200830
Numer CAS: 1620-77-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-589-4