Drukuj
2-Bromo-6-nitroaniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11720-10G OR11720-1G OR11720-5G
APOSOR11720-10GEA 1080 PLN
APOSOR11720-10G APOSOR11720-1G APOSOR11720-5G
2-Bromo-6-nitroaniline 99%
2-Bromo-6-nitroaniline
Formuła: C₆H₅BrN₂O₂
Temp. topnienia: 72…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09263476
Numer CAS: 59255-95-7