Drukuj
Alkohol 4-hydroksybenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1172-250G OR1172-50G
APOSOR1172-250GEA 276 PLN
APOSOR1172-250G APOSOR1172-50G
Alkohol 4-hydroksybenzylowy 98%
Alkohol 4-hydroksybenzylowy
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 251…253 °C
Temp. topnienia: 110…112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004658
Numer CAS: 623-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-768-0