Drukuj
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1171-100G OR1171-25G OR1171-500G
APOSOR1171-100GEA 139 PLN
APOSOR1171-100G APOSOR1171-25G APOSOR1171-500G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. topnienia: 169…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004400
Numer CAS: 537-98-4