Drukuj
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1170T-1G OR1170T-5G OR1170T-250MG
APOSOR1170T-1GEA 545 PLN
APOSOR1170T-1G APOSOR1170T-5G APOSOR1170T-250MG
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 97%
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Formuła: C₉H₁₄N₄O₅
Temp. topnienia: 214…215 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00869751
Numer CAS: 2627-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-097-5