Drukuj
3,5-Dibromoaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11698-25G OR11698-5G OR11698-100G
APOSOR11698-25GEA 363 PLN
APOSOR11698-25G APOSOR11698-5G APOSOR11698-100G
3,5-Dibromoaniline 98%
3,5-Dibromoaniline
Formuła: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92 g/mol
Temp. topnienia: 55…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047841
Numer CAS: 626-40-4