Drukuj
2,4-Dihydroksybenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1169-100G OR1169-500G
APOSOR1169-100GEA 168 PLN
APOSOR1169-100G APOSOR1169-500G
2,4-Dihydroksybenzaldehyd
2,4-Dihydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 220 °C
Temp. topnienia: 134…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011686
Numer CAS: 95-01-2
Klasyfikacja Merck : 12,08324