Drukuj
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(3-Nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
OR11681-10MG OR11681-50MG
APOSOR11681-10MGEA 110 PLN
APOSOR11681-10MG APOSOR11681-50MG
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₆N₂O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09800992
Numer CAS: 951885-28-2