Drukuj
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(tert-Butyl)piperidin-4-one
OR11675-1G OR11675-250MG
APOSOR11675-1GEA 218 PLN
APOSOR11675-1G APOSOR11675-250MG
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
1-tert-Butyl-4-piperidone
Formuła: C₉H₁₇NO
MW: 155.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 93…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411608
Numer CAS: 1465-76-5