Drukuj
Ethyl 2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-bromooxazole-4-carboxylate
OR11662-5G OR11662-1G OR11662-10G
APOSOR11662-5GEA 766 PLN
APOSOR11662-5G APOSOR11662-1G APOSOR11662-10G
Ethyl 2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate
Formuła: C₆H₆BrNO₃
Temp. topnienia: 49…51 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09801023
Numer CAS: 460081-20-3