Drukuj
2-Amino-3-nitropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
OR1163-25G OR1163-5G
APOSOR1163-25GEA 342 PLN
APOSOR1163-25G APOSOR1163-5G
2-Amino-3-nitropyridine 98%
2-Amino-3-nitropyridine
Formuła: C₅H₅N₃O₂
Temp. topnienia: 163…167 °C
Temp. Zapłonu: 167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006314
Numer CAS: 4214-75-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-144-0