Drukuj
3-Bromo-4-hydroksy-5-metoksybenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1162-100G OR1162-25G OR1162-500G
APOSOR1162-100GEA 363 PLN
APOSOR1162-100G APOSOR1162-25G APOSOR1162-500G
3-Bromo-4-hydroksy-5-metoksybenzaldehyd
3-Bromo-4-hydroksy-5-metoksybenzaldehyd
Formuła: C₈H₇BrO₃
Temp. topnienia: 164…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006940
Numer CAS: 2973-76-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-016-6