Drukuj
2-Bromoisonicotinonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11615-1G OR11615-5G OR11615-25G
APOSOR11615-1GEA 124 PLN
APOSOR11615-1G APOSOR11615-5G APOSOR11615-25G
2-Bromoisonicotinonitrile 95%
2-Bromoisonicotinonitrile
Formuła: C₆H₃BrN₂
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07367879
Numer CAS: 10386-27-3