Drukuj
6-Bromo-2-naftol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
OR1161-100G OR1161-500G OR1161-1KG
APOSOR1161-100GEA 371 PLN
APOSOR1161-100G APOSOR1161-500G APOSOR1161-1KG
6-Bromo-2-naftol
6-Bromo-2-naftol
Formuła: C₁₀H₇BrO
MW: 223.07 g/mol
Temp. topnienia: 122…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004081
Numer CAS: 15231-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 239-279-0