Drukuj
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
OR11592-250MG OR11592-1G OR11592-100MG
APOSOR11592-250MGEA 218 PLN
APOSOR11592-250MG APOSOR11592-1G APOSOR11592-100MG
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-methylpicolinamide
Formuła: C₇H₇BrN₂O
Temp. topnienia: 76…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07357421
Numer CAS: 845305-87-5