Drukuj
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11564-5G OR11564-100G OR11564-25G
APOSOR11564-5GEA 342 PLN
APOSOR11564-5G APOSOR11564-100G APOSOR11564-25G
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Formuła: C₇H₇BrClN
Temp. topnienia: 55 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07369999
Numer CAS: 627531-47-9