Drukuj
5-Bromo-2-chloronikotynian metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
OR11556-1G OR11556-25G OR11556-5G
APOSOR11556-1GEA 110 PLN
APOSOR11556-1G APOSOR11556-25G APOSOR11556-5G
5-Bromo-2-chloronikotynian metylu 98%
5-Bromo-2-chloronikotynian metylu
Formuła: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250.48 g/mol
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03844848
Numer CAS: 78686-79-0