Drukuj
Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 6-bromopyridine-2-carboxylate
OR11544-25G OR11544-5G
APOSOR11544-25GEA 545 PLN
APOSOR11544-25G APOSOR11544-5G
Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Ethyl-6-bromopicolinate
Formuła: C₈H₈BrNO₂
Temp. topnienia: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116913
Numer CAS: 21190-88-5