Drukuj
5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11524-1G OR11524-25G OR11524-5G
APOSOR11524-1GEA 110 PLN
APOSOR11524-1G APOSOR11524-25G APOSOR11524-5G
5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
5-Amino-2-bromobenzonitrile
Formuła: C₇H₅BrN₂
Temp. topnienia: 96…97 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00234259
Numer CAS: 72115-09-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III