Drukuj
5-Chloro-2-nitroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11523-25G OR11523-5G
APOSOR11523-25GEA 385 PLN
APOSOR11523-25G APOSOR11523-5G
5-Chloro-2-nitroanisole 98%
5-Chloro-2-nitroanisole
Formuła: C₇H₆ClNO₃
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007288
Numer CAS: 6627-53-8
Numer WE (dawny EINECS): 229-594-1