Drukuj
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6,7-Dichloroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione, 6,7-Dichloro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
OR11519-5G OR11519-25G
APOSOR11519-5GEA 327 PLN
APOSOR11519-5G APOSOR11519-25G
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione
Formuła: C₈H₄Cl₂N₂O₂
MW: 231.0356 g/mol
Temp. topnienia: >310 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078575
Numer CAS: 25983-13-5