Drukuj
7-Metoksy-4-metylokumaryna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Methoxy-4-methyl-2-benzopyrone, 4-Methylherniarin
OR1151-25G OR1151-100G
APOSOR1151-25GEA 305 PLN
APOSOR1151-25G APOSOR1151-100G
7-Metoksy-4-metylokumaryna
7-Metoksy-4-metylokumaryna
Formuła: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190.2 g/mol
Temp. topnienia: 159…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009773
Numer CAS: 2555-28-4