Drukuj
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
OR11500-1G OR11500-5G OR11500-25G
APOSOR11500-1GEA 400 PLN
APOSOR11500-1G APOSOR11500-5G APOSOR11500-25G
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Formuła: C₁₂H₁₄BrNO
Temp. topnienia: 120…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075690
Numer CAS: 216144-18-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III