Drukuj
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR11488-25G OR11488-5G
APOSOR11488-25GEA 818 PLN
APOSOR11488-25G APOSOR11488-5G
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formuła: C₆H₅NS
Temp. Wrzenia: 91…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052086
Numer CAS: 55406-13-8