Drukuj
3,5-Dibromophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11480-100G OR11480-25G OR11480-5G
APOSOR11480-100GEA 2730 PLN
APOSOR11480-100G APOSOR11480-25G APOSOR11480-5G
3,5-Dibromophenol 98%
3,5-Dibromophenol
Formuła: C₆H₄Br₂O
MW: 251.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 274
Temp. topnienia: 79…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411376
Numer CAS: 626-41-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III