Drukuj
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11478-100G OR11478-10G OR11478-25G
APOSOR11478-100GEA 981 PLN
APOSOR11478-100G APOSOR11478-10G APOSOR11478-25G
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrNO₄
Temp. topnienia: 165…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234252
Numer CAS: 16426-64-5