Drukuj
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11461-1G OR11461-5G
APOSOR11461-1GEA 479 PLN
APOSOR11461-1G APOSOR11461-5G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formuła: C₈H₈BrClN₂
MW: 247.5200 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09475875
Numer CAS: 957035-22-2