Drukuj
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11436-1G OR11436-5G OR11436-25G
APOSOR11436-1GEA 145 PLN
APOSOR11436-1G APOSOR11436-5G APOSOR11436-25G
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene 97%
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃Br₂NO₂
Temp. topnienia: 100…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092529
Numer CAS: 6311-60-0