Drukuj
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromobenzyl methyl ether
OR11434-1G OR11434-5G OR11434-25G
APOSOR11434-1GEA 110 PLN
APOSOR11434-1G APOSOR11434-5G APOSOR11434-25G
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. Wrzenia: 75…80 °C/0,5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03790887
Numer CAS: 52711-30-5